Learn More
Gibco™ Starter Pak No. 3
Code produit 16279831 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 par unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16279831 1 par unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16279831 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 215368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00€
    295.00€ / 1 pièces
    Économisez 44.00€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Fournit de nombreux produits à base de levure et de soja, idéal pour les procédés où un milieu exempt de composants d’origine animale est privilégié.
  • Il fournit des échantillons de ces peptones, 100-g, non conformes aux BPF, conditionnés de façon pratique, qui conviennent le mieux à la production de vaccins humains et animaux et contient :
    • Extrait de levure Bacto et Extrait de levure Gibco—ces peptones contiennent un mélange de peptides, d’acides aminés, de glucides et de vitamines pour favoriser une croissance optimale des espèces microbiennes et sont idéales pour la production de vaccins
    • TC levure Bacto—cette peptone est idéale pour les applications à base de CHO d’anticorps monoclonaux biothérapeutiques et de protéines recombinantes, ainsi que pour les applications de vaccins
    • Phytone Peptone et Soytone Difco —ces suppléments à base de soja constituent une source nutritive de glucides pour une utilisation efficace dans la fermentation microbienne. Il a été démontré que le mélange de ces peptones de soja avec des peptones de levure procure un bénéfice supplémentaire aux cultures.
    • Extrait de malt Bacto—partie soluble dans l’eau de l’orge maltée, cette peptone fournit également des glucides pour de nombreux processus de fermentation microbienne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C  Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
À utiliser avec (application) Production de vaccins humains et animaux
Quantité 1 par unité
Source Sans composants d’origine animale, levure et soja