Learn More
Eppendorf Trousse de démarrage de 100 μl au format 384 : Eppendorf Research™ Plus multicanaux
Code produit 30058127 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Nombre de canaux:
16
24
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux unitSize
30058127 16 1 kit
30058125 24 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30058127 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 3125000915
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Eppendorf Research plus pipettes: light, precise, and highly ergonomic based on the PhysioCare Concept. Flexible range with 1-, 8-, 12-, 16-, and 24-channel pipettes for 384-well plates, as well as Move It™ pipettes with adjustable tip spacing for faster pipetting between vessel formats.
  • Pipette mécanique à coussin d’air avec commande standard à 3 boutons (un élément de commande pour la sélection du volume, un pour le pipetage et un pour l’éjection de la pointe)
  • Idéale pour le pipetage manuel précis, facile et ergonomique de solutions aqueuses
  • Sentez la différence de poids et de force de pipetage : Conçu selon les Eppendorf PhysioCare Concept™ principes
  • L’une des forces d’éjection de cônes et de fonctionnement les plus faibles sur le marché des pipettes, qui permet de réduire la tension sur les mains et les bras
  • Des forces de fixation des pointes minimales grâce à un cône de pointe à ressort (disponible pour toutes les pipettes jusqu’à 1 ml)
  • Ajustez votre pipette en quelques secondes pour une meilleure précision lors du pipetage de divers liquides difficiles, comme l’éthanol, ou en cas de pipetage à haute altitude.
  • Retour aux réglages d’usine sans calibrage
  • Autoclavez l’intégralité de la pipette ou uniquement la partie inférieure, selon vos besoins, afin de garantir une décontamination adéquate
  • Un matériau de première qualité garantit une résistance élevée aux UV et aux produits chimiques ; des parties inférieures spéciales à canal unique sont disponibles pour les produits chimiques agressifs.
  • Bénéficiez d’une excellente flexibilité et choisissez parmi les pipettes monocanaux à volume fixe ou variable et les pipettes à 8, 12, 16 et 24 canaux
  • ACTE™ -pipettes monocanal étiquetées et epT.I.P.S.™ Les embouts de pipettes vous aident à faire un choix éclairé en matière de durabilité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat spécifique au lot
Pointes compatibles epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune clair
Jetable Usage unique
Nombre de canaux 16
Stérilité Stérile
Type Pipettes manuelles
Volume (métrique) 5 à 100 μl
À utiliser avec (application) Pipetage des liquides aqueux, fonctionnement à deux boutons
À utiliser avec (équipement) Système de coussin d’air
Comprend 1 Research™ plus à 16 canaux, variable, avec epT.I.P.S.™ Boîte avec 5 x ep Dualfilter T.I.P.S.™, pour usage en PCR et stérile
Quantité 19 020 pointes (50 portoirs x 384 pointes)
Longueur (impériale) 2,1 in
Longueur (métrique) 53 mm