Learn More
Eppendorf Trousse de démarrage de 100 μl au format 384 : Eppendorf Xplorer™ Plus Move It™
Code produit 30058129 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Nombre de canaux:
8
12
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux unitSize
30058129 8 1 kit
30058123 12 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30058129 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 4861000954
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Move It, la pipette à espacement d'embouts réglable de Eppendorf , permet des changements de format de récipient faciles tout en économisant jusqu'à 50 % de temps par rapport aux pipettes monocanal. Sa conception unique sans tube permet l’autoclavage. Elle est disponible sous forme de pipette mécanique ou électronique avec 4, 6, 8 ou 12 canaux.
  • 4-, 6-, 8- and 12-channel air-cushion pipettes with variable volume and adjustable tip spacing option
  • Available as mechanical (Research plus) and electronic (Xplorer plus) adjustable tip spacing multi-channel pipette
  • For plates (384-, 96-, 48-, 24- and 12-well), tubes, agarose gels and more (depending on pipette variant)
  • Tip spacing freely selectable from 4.5 to 33 mm, depending on pipette variant
  • Format limiter for quick switches backwards and forwards between source and destination formats
  • Manual adjustment knob for smooth vibration-free format switches and liquid transfers without dripping
  • Tubeless system for enhanced reliability and safety
  • Autoclavable for user and sample safety (Research plus fully, and Xplorer plus lower part only)
  • 360° rotatable pipette head for comfortable readability of display and fast identification of parameters
  • Optimally balanced pipette - reduces hand fatigue for stress-free operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat spécifique au lot
Pointes compatibles epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune clair
Jetable Usage unique
Nombre de canaux 8
Stérilité Stérile
Type Pipettes manuelles
Volume (métrique) 5 à 100 μl
À utiliser avec (équipement) Système de coussin d’air
Comprend 1 Xplorer™ plus Move It™, distance conique réglable, 8 canaux, 5 à 100 μl, jaune clair avec 5 x ep Dualfilter T.I.P.S.™, pour usage en PCR et stérile, 5 à 100 μl, 53 mm, jaune, 19 020 pointes (50 portoirs x 384 embouts)
Quantité 19 020 pointes (50 portoirs x 384 pointes)
Longueur (impériale) 2,1 in
Longueur (métrique) 53 mm