Learn More
Eppendorf Trousse de démarrage de 100 ™l au format 384 : Eppendorf Xplorerμ Plus multicanaux
Tous les produits Eppendorf ProduitsDescription
- Pipette électronique à coussin d’air atteignant de nouveaux niveaux de simplicité, de précision et de reproductibilité
- Manipulation passive via un agitateur multifonctionnel avec logique “Up is up” (aspiration) et “down is down” (distribution) et cadran de sélection pour accéder à tous les modes de pipetage
- Affichage couleur explicite sans sous-menus encombrés et avec angle de vue ergonomique pour une lisibilité optimale dans chaque position
- Cône à ressort dans tous les Xplorer et Xplorer plus pipettes jusqu'à 1 000 μL réduit les forces d'attachement et d'éjection de l'embout
- Batterie rechargeable puissante offrant jusqu'à 8 heures d'utilisation& Le travail peut se poursuivre pendant la charge via la prise secteur.
- Réglage préprogrammé et individuel des conditions externes (p. ex. Hauteur géographique, liquides à haute densité, pointes effilées)
- Parties inférieures autoclavables pour une décontamination facile (tous les modèles, y compris Move) It™)
- 9 langues d’affichage : chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol
- Xplorer Options supplémentaires : Programmation individuelle, réglages de volume fixes, protection par mot de passe, applications supplémentaires, affichage des intervalles d’entretien
- ACT™ - pipettes monocanal étiquetées et epT.I.P.S.™ Les embouts de pipettes vous aident à faire un choix éclairé en matière de durabilité.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat spécifique au lot |
| Pointes compatibles | epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune clair |
| Jetable | Usage unique |
| Nombre de canaux | 16 |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Pipettes électroniques |
| Volume (métrique) | 5 à 100 μl |
| À utiliser avec (application) | Pipetage de liquides aqueux |
| Afficher plus |