Learn More
Thermo Scientific™ StartingBlock™ Blocking Buffer
Code produit 10108313 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Nom chimique ou matériau:
PBS
PBST
TBS
TBST
Conditionnement:
100mL
1L
3 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Nom chimique ou matériau Conditionnement
10108313 1 L PBS 1L
13414299 100 mL PBS 100mL
13424299 100 mL TBS 100mL
30089296 3 x 1 L PBS 3 pièces
10371804 1 L TBS 1L
10270404 1 L PBST 1L
10381804 1 L TBST 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10108313 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    272.65€ / 1L
    Économisez 76.35€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le tampon de blocage StartingBlock est une protéine purifiée individuelle qui permet de rapidement bloquer les transferts Western et les tests ELISA.
Le tampon de blocage StartingBlock est une protéine purifiée individuelle qui permet de rapidement bloquer les transferts Western et les tests ELISA. Il est largement compatible avec toute une gamme d’anticorps, de combinaisons d’anticorps et d’autres systèmes d’analyse et de dosage des protéines. Le tampon de blocage StartingBlock est disponible en PBS et TBS, avec ou sans Tween 20.
Les caractéristiques du tampon de blocage StartingBlock sont les suivantes :
• Déshybridation et réapplication sans blocage—les transferts restent bloqués même après l’étape de déshybridation avec le tampon de déshybridation Restore (Réf. n° 21059)
• Compatible avec de nombreux systèmes de détection—transfert Western, analyses ELISA et IHC avec des anticorps ou des sondes avidine/biotine (le bloqueur est exempt de sérum et de biotine)
• Temps de blocage courts—moins de 15 minutes pour les membranes en nitrocellulose ou en PVDF ; presque instantané pour les puits de microplaques en polystyrène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau PBS
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Western Blot
Forme physique Liquide
Gamme de produits StartingBlock
Quantité 1 L
Formule Formulation protéique exclusive dans une solution saline tamponnée au phosphate, pH 7,5