Learn More
Thermo Scientific™ StartingBlock™ Blocking Buffer
Product Code. 30089296 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Nom chimique ou matériau:
PBS
PBST
TBS
TBST
Unit Size:
100mL
1L
3 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Nom chimique ou matériau Unit Size
30089296 3 x 1 L PBS 3 pièces
13414299 100 mL PBS 100mL
10108313 1 L PBS 1L
13424299 100 mL TBS 100mL
10371804 1 L TBS 1L
10270404 1 L PBST 1L
10381804 1 L TBST 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30089296 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 37538X3
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le tampon de blocage StartingBlock est une protéine purifiée individuelle qui permet de rapidement bloquer les transferts Western et les tests ELISA.
Le tampon de blocage StartingBlock est une protéine purifiée individuelle qui permet de rapidement bloquer les transferts Western et les tests ELISA. Il est largement compatible avec toute une gamme d’anticorps, de combinaisons d’anticorps et d’autres systèmes d’analyse et de dosage des protéines. Le tampon de blocage StartingBlock est disponible en PBS et TBS, avec ou sans Tween 20.
Features of StartingBlock Blocking Buffer include:
  • Strip and re-probe without re-blocking—blots stay blocked even after stripping with Restore Stripping Buffer (Cat. No. 21059)
  • Compatible with many detection systems—western blot, ELISA, and IHC with antibody or avidin/biotin probes (blocker is serum- and biotin-free)
  • Short blocking times—less than 15 minutes for nitrocellulose or PVDF membranes; almost instantaneous for polystyrene microplate wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau PBS
À utiliser avec (application) Western Blot
Forme physique Liquide
Gamme de produits StartingBlock
Quantité 3 x 1 L
Formule Formulation protéique exclusive dans une solution saline tamponnée au phosphate, pH 7,5