Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique à dissipation statique
Code produit 11553664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Répétition verticale (métrique):
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
Largeur (métrique):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
13,8 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Étiquettes par rangée:
1
2
3
4
5
7
12
Förpackningsstorlek:
1 pack
1 rouleau
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Hauteur (métrique) Répétition verticale (métrique) Largeur (métrique) Étiquettes par rangée unitSize
11553664 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm 5 1 rouleau
11578434 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm 1 1 rouleau
11533664 5,1 mm 7,6 mm 16,5 mm 4 1 rouleau
11598434 5,1 mm 7,6 mm 16,5 mm 1 1 rouleau
11563654 6,4 mm 8,9 mm 19,1 mm 4 1 rouleau
11518444 6,4 mm 8,9 mm 19,1 mm 1 1 rouleau
11523674 6,4 mm 8,9 mm 22,9 mm 1 1 rouleau
11593664 6,4 mm 8,9 mm 22,9 mm 3 1 rouleau
11513674 6,4 mm 8,9 mm 31,8 mm 1 1 rouleau
11583654 6,4 mm 8,9 mm 38,1 mm 2 1 rouleau
11548444 6,4 mm 8,9 mm 38,1 mm 1 1 rouleau
11533674 6,4 mm 8,9 mm 50,8 mm 1 1 rouleau
11523664 6,4 mm 9,5 mm 13,8 mm 2 1 rouleau
11503674 6,4 mm 9,5 mm 50,8 mm 1 1 rouleau
11583664 6,4 mm 8,9 mm 6,4 mm 7 1 rouleau
11503664 6,4 mm 9,5 mm 6,4 mm 12 1 rouleau
11543664 7 mm 9,5 mm 12,7 mm 4 1 rouleau
11573664 9,5 mm 12,1 mm 17,8 mm 4 1 rouleau
11573654 9,5 mm 12,1 mm 25,4 mm 3 1 rouleau
11528444 9,5 mm 12,1 mm 25,4 mm 1 1 rouleau
11563664 9,5 mm 12,1 mm 9,5 mm 7 1 rouleau
11513664 11,1 mm 13,6 mm 12,7 mm 5 1 rouleau
11593654 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm 3 1 rouleau
11538444 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm 1 1 pack
11588434 12,7 mm 15,2 mm 12,7 mm 1 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11553664 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029909
En stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Étiquettes en polyester imprimables et antistatiques pour imprimantes à transfert thermique.
  • Le matériau est homologué UL et CSA avec son ruban respectif
  • Idéal pour l'étiquetage des circuits imprimés
  • Pour les surfaces lisses
Specifikationer
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Homologué UL, accepté CSA, conforme aux valeurs de résistivité de surface recommandées pour les matériaux d'emballage ESD dissipatifs, telles que définies par la norme ANSI/ESD S541-2008 (entre 10 et 10 ohms), conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester dissipateur d'électricité statique
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des cartes de circuits imprimés, étiquetage électrique, identification générale
À utiliser avec (équipement) BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
Répétition horizontale (métrique) 15.9 mm
Étiquettes par rangée 5
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle THT-36-473-10
Nb par paquet 10 000 étiquettes par rouleau
Quantité 10 000 étiquettes
Forme Rectangle
Dimensions 12.70 mm (W) x 5.08 mm (H)
Plage de températures (impériale) -40 °F à 356 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +120°C
Épaisseur (impériale) 0,0034 in
Épaisseur (métrique) 0.09 mm
Répétition verticale (métrique) 7,6 mm
Dimensions (L x l) 12.70 mm (W) x 5.08 mm (H)
Longueur (impériale) 0,2 in
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12,7 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 12.70 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 12.7 mm
Hauteur (impériale) 0,2 in
Hauteur (métrique) 5,1 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 5.1 mm
Alternate Part Number THT-36-473-10
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.