Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique à dissipation statique
Code produit 11573664 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Répétition verticale (métrique):
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
Largeur (métrique):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
13,8 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Étiquettes par rangée:
1
2
3
4
5
7
12
Conditionnement:
1 pack
1 rouleau
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Répétition verticale (métrique) Largeur (métrique) Étiquettes par rangée Conditionnement
11573664 9,5 mm 12,1 mm 17,8 mm 4 1 rouleau
11553664 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm 5 1 rouleau
11578434 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm 1 1 rouleau
11533664 5,1 mm 7,6 mm 16,5 mm 4 1 rouleau
11598434 5,1 mm 7,6 mm 16,5 mm 1 1 rouleau
11563654 6,4 mm 8,9 mm 19,1 mm 4 1 rouleau
11518444 6,4 mm 8,9 mm 19,1 mm 1 1 rouleau
11523674 6,4 mm 8,9 mm 22,9 mm 1 1 rouleau
11593664 6,4 mm 8,9 mm 22,9 mm 3 1 rouleau
11513674 6,4 mm 8,9 mm 31,8 mm 1 1 rouleau
11583654 6,4 mm 8,9 mm 38,1 mm 2 1 rouleau
11548444 6,4 mm 8,9 mm 38,1 mm 1 1 rouleau
11533674 6,4 mm 8,9 mm 50,8 mm 1 1 rouleau
11523664 6,4 mm 9,5 mm 13,8 mm 2 1 rouleau
11503674 6,4 mm 9,5 mm 50,8 mm 1 1 rouleau
11583664 6,4 mm 8,9 mm 6,4 mm 7 1 rouleau
11503664 6,4 mm 9,5 mm 6,4 mm 12 1 rouleau
11543664 7 mm 9,5 mm 12,7 mm 4 1 rouleau
11573654 9,5 mm 12,1 mm 25,4 mm 3 1 rouleau
11528444 9,5 mm 12,1 mm 25,4 mm 1 1 rouleau
11563664 9,5 mm 12,1 mm 9,5 mm 7 1 rouleau
11513664 11,1 mm 13,6 mm 12,7 mm 5 1 rouleau
11593654 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm 3 1 rouleau
11538444 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm 1 1 pack
11588434 12,7 mm 15,2 mm 12,7 mm 1 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 11573664 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 029911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    144.01€ / 1 rouleaux
    Économisez 1.99€
    1% de réduction
En stock
Étiquettes en polyester imprimables et antistatiques pour imprimantes à transfert thermique.
  • Le matériau est homologué UL et CSA avec son ruban respectif
  • Idéal pour l'étiquetage des circuits imprimés
  • Pour les surfaces lisses
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Homologué UL, accepté CSA, conforme aux valeurs de résistivité de surface recommandées pour les matériaux d'emballage ESD dissipatifs, telles que définies par la norme ANSI/ESD S541-2008 (entre 10 et 10 ohms), conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent, Antistatique
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester dissipateur d'électricité statique
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des cartes de circuits imprimés, étiquetage électrique, identification générale
À utiliser avec (équipement) BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
Répétition horizontale (métrique) 20.3 mm
Étiquettes par rangée 4
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle THT-57-473-10
Nb par paquet 10 000 étiquettes par rouleau
Quantité 10 000 étiquettes
Forme Rectangle
Dimensions 17.78 mm (W) x 9.53 mm (H)
Plage de températures (impériale) -40 °F à 356 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +120°C
Épaisseur (impériale) 0,0034 in
Épaisseur (métrique) 0.09 mm
Répétition verticale (métrique) 12,1 mm
Dimensions (L x l) 17.78 mm (W) x 9.53 mm (H)
Longueur (impériale) 0,375 in
Largeur (impériale) 0,7 in
Largeur (métrique) 17,8 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 17.78 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 17.8 mm
Hauteur (impériale) 0,375 in
Hauteur (métrique) 9,5 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 9.5 mm
Alternate Part Number THT-57-473-10