Learn More
Mecmesin™ Tournevis dynamique anti-statique
Product Code. 11957999
Encompass
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 Nm
6 Nm
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
11957999 6 Nm 1 pièce
11937999 1,5 Nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11957999 Supplier Mecmesin™ Supplier No. 871005
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Convient à la mesure du couple statique très fin.
  • Gamme de tournevis de couple de faible capacité et de précision pour applications portables.
  • Équipé d’un tournevis hexagonal de 1/4 po (ou alésage de3 mm) pour le raccordement des adaptateurs.
  • Précision de ± 0,5 % de la pleine échelle
Specifications
Capacité (métrique) 6 Nm