Learn More
Metro™ Tables de travail fixes compactes avec Solid Shelf
Description
- Les unités peuvent être montées en quelques minutes sans utiliser d’outils spéciaux
- L’étagère inférieure est réglable par incréments de 1 po
- La construction robuste fournit une charge nominale robuste de 800 lb
- Les composants en acier inox de type 304 conviennent particulièrement aux applications et environnements les plus difficiles
- Les montants de 1 po de diamètre et brevetés de construction d’étagère Super Erecta assurent une table rigide et sans balancement
- L’acier inox de calibre 14 robuste élimine virtuellement tout bourdonnement
- Utilise un pied de mise à niveau
Garantie
Le produit sera exempt de défauts de matériel et de fabrication dans le cadre d’une utilisation, d’un service et d’une maintenance normaux pour une période d’un (1) an à compter de la date d’expédition du produit par le vendeur, sauf indication contraire par écrit du vendeur.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Table fixe |
| Couleur | Argent |
| Profondeur (impériale) | 24 po |
| Dimensions (P x L x H) | 24 x 36 x 34 in |
| Hauteur (impériale) | 34 po |
| Capacité de charge (impériale) | 800 lb |
| Capacité de charge (métrique) | 363 kg |
| Poids (impériale) | 64 lb |
| Largeur (impériale) | 36 in |
| Matériau | Acier inoxydable (304) |