Learn More
Melford Staurosporine
Code produit 30018817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018817 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018817 Fournisseur Melford Code fournisseur S635000.0005
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
La staurosporine est un composé naturel puissant et un outil crucial dans l'étude des voies de transduction du signal, de la régulation du cycle cellulaire et de la thérapie anticancéreuse.
La staurosporine est un composé naturel puissant qui est un outil crucial dans l’étude des voies de transduction des signaux, la régulation du cycle cellulaire et le traitement du cancer.
La staurosporine est un composé naturel puissant et un outil crucial dans l'étude des voies de transduction du signal, de la régulation du cycle cellulaire et de la thérapie anticancéreuse. En biologie cellulaire, la staurosporine est largement utilisée pour étudier les processus cellulaires impliquant les protéines kinases. Il agit comme un inhibiteur de kinase à large spectre, ciblant diverses protéines kinases impliquées dans la transduction du signal, ce qui aide les chercheurs à explorer les réseaux complexes de signalisation intracellulaire. Cela a des implications considérables pour la compréhension des mécanismes sous-jacents à la croissance, à la différenciation et à l'apoptose cellulaires.
Les pharmacologues et les chercheurs pharmaceutiques utilisent la staurosporine dans la découverte et le développement de médicaments. Sa capacité à inhiber les kinases la rend précieuse pour identifier des cibles thérapeutiques potentielles et évaluer l'efficacité de nouveaux composés pour le traitement de maladies comme le cancer. Dans la recherche sur le cancer, le rôle de la staurosporine est primordial. En interférant avec des voies clés impliquées dans la prolifération et la survie cellulaires, elle apporte des éclairages sur les traitements potentiels du cancer. Les chercheurs explorent son utilisation comme agent chimiothérapeutique, cherchant des moyens d'exploiter ses propriétés pour des thérapies ciblées contre le cancer.
Specifica
Nom chimique ou matériau Staurosporine
CAS 62996-74-1
Quantité 500 μg
Formule moléculaire C28H26N4O3
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.