Learn More
Thermo Scientific Chemicals Staurosporine, 98 %
Code produit 10743783 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
250 μg
Conditionnement:
1mg
250µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10743783 250 μg 250µg
10269653 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10743783 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 328532500
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La staurosporine (staurosporine, nº CAS 62996-74-1) est un alkyloïde bactérien isolé de Streptomyces staurosporeus.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La staurosporine est un alcaloïde indolocarbazole capable de traverser les membranes cellulaires
  • La staurosporine possède des propriétés anti-cancer qui peuvent induire l’apoptose
  • La staurosporine est un inhibiteur large des protéines kinases, empêchant ainsi les cycles de croissance et de division
Application
  • La staurosporine est utilisée pour la recherche sur la leucémie myéloïde aiguë
  • Elle convient aux applications de recherche, notamment la culture cellulaire, les études in vivo et la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62996-74-1
Formule moléculaire C28H26N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 466.5
Numéro MDL MFCD00077402
Clé InChI HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonyme staurosporine, kinome_3629
CID PubChem 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Staurosporine
Point de fusion 270.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 250 μg
Merck Index 15,8928
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO, ethyl acetate or dimethyl formamide. Insoluble in water.
Poids de la formule 466.5
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Staurosporine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.