Learn More
Staurosporine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495139 1 mg 1mg
15485139 5 mg 5mg
15405149 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15495139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62837.M^
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Inhibiteur de la protéine kinase à large spectre
Broad spectrum protein kinase inhibitor Staurosporine is used as anti-fungal and anti-hypertensive, which results to study the anti-cancer treatment. It acts as a precursor to protein kinase inhibitor midostaurin. It is also used to induce cell death in Swiss Webster primary macrophage cells and to study the effect of caspase activation on human sperm quality.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La staurosporine, un inhibiteur de protéine kinase à large spectre, est utilisée comme antifongique et anti-hypertenseur, ce qui permet d’étudier le traitement contre le cancer. Il agit comme précurseur de la midostaurine, un inhibiteur de la protéine kinase. Il est également utilisé pour induire la mort cellulaire dans les cellules primaires de macrophage de Webster suisse et pour étudier l’effet de l’activation de la caspase sur la qualité du sperme humain.
Solubilité
Soluble dans le DMSO ou l’éthanol. Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le diméthylformamide, l’acétate d’éthyle, l’acétone chaude et l’éthanol. Il est légèrement soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62996-74-1
Formule moléculaire C28H26N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 466.541
Numéro MDL MFCD00077402
Clé InChI HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonyme Antibiotic AM-2282
CID PubChem 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Staurosporine
Type Staurosporine
Forme physique Poudre
Point de fusion 240°C to 243°C
Couleur Jaune
Quantité 1 mg
Beilstein 1060573
Merck Index 14,8802
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO or ethanol;Soluble in dimethyl sulfoxide ,dimethyl formamide,ethyl acetate,hot acetone and ethanol; Slightly soluble in chloroform and methanol; Insoluble in water.
Poids de la formule 466.54
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Staurosporine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.