Learn More
Staurosporine, Fisher BioReagents
Code produit 10647155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
Micro tube en poly
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647155 1 mg Micro tube en poly 1mg
10042804 100 μg Micro tube en poly 100µg
10002854 500 μg Micro tube en poly 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10647155 Fournisseur Fisher Bioreagents Code fournisseur BP25411
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La staurosporine est un puissant inhibiteur de la protéine kinase utile dans les études sur la phosphorylation des protéines dans la régulation des fonctions cellulaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62996-74-1
Formule moléculaire C28H26N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 466.541
Clé InChI HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonyme staurosporine, kinome_3629
CID PubChem 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Staurosporine
Note relative au nom From Streptomyces sp.
Plage de pourcentage du dosage > 98.0 %
Conditionnement Micro tube en poly
Quantité 1 mg
Merck Index 15, 8928
Solvants résiduels Pass Test
Poids de la formule 466.5
Pourcentage de pureté >98.0%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Staurosporine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.