Learn More
Staurosporine, MedChemExpress
Description
Staurosporine is a potent, ATP-competitive and non-selective inhibitor of protein kinases with IC50s of 6 nM, 15 nM, 2 nM, and 3 nM for PKC, PKA, c-Fgr, and Phosphorylase kinase respectively. Staurosporine also inhibits TAOK2 with an IC50 of 3 μM. Staurosporine is an apoptosis inducer.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Staurosporine |
| CAS | 62996-74-1 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C28H26N4O3 |
| Quantité | 2 mg |
| Synonyme | Antibiotic AM-2282 STS AM-2282 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 62.5 mg/mL (133.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1)C2=C1C3=C(C4=C2C5=C(C=CC=C5)N4[C@H]6C[C@@H](NC)[C@@H](OC)[C@]7(C)O6)N7C8=CC=CC=C83 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 466.53 |
| Afficher plus |