Learn More
Staurosporine, MP Biomedicals™
Code produit 11480472 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480472 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11480472 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219140090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00€
    518.70€ / 500µg
    Économisez 26.30€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Possède une activité inhibitrice contre les champignons et les levures. Staurosporine, MP Biomedicals est un antibiotique isolé de l’espace des Streptomyces. Il s’agit d’un puissant inhibiteur des protéines kinases phospholipides / Ca2+-dépendantes et est
La Staurosporine est utilisée pour étudier l’implication des protéines kinases dans les voies de transduction des signaux. Elle arrête les cellules normales au point de contrôle G1 et est un puissant inhibiteur de la protéine kinase C et d’autres protéines kinases in vitro et dans des cellules de culture. C’est un inducteur de l’apoptose dans de nombreux types de cellules de mammifères.
  • Puissant inhibiteur des protéines kinases dépendantes du calcium / des phospholipides et des nucléotides cycliques
  • Utilisée comme outil pour les études sur la phosphorylation des protéines dans la régulation des fonctions cellulaires
  • Inhibe la régulation de l’expression du VEGF dans les cellules tumorales
  • Inverse partiellement le MDR, sensibilisant les cellules avec le phénotype MDR aux agents cytotoxiques
  • Inhibe la phosphorylation de PGP (la signification fonctionnelle de la phosphorylation de PGP est mal définie)
Identifiants chimiques
CAS 62996-74-1
Formule moléculaire C28H26N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 466.541
Clé InChI HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonyme Staurosporin, Antibiotic AM-2282
CID PubChem 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Spécification
Type Staurosporine
Forme physique Poudre de couleur blanche à blanc cassé
Point de fusion 237 °C
Couleur Off-White
Quantité 500 μg
Informations sur la solubilité Peut être reconstitué en dissolvant le réactif lyophilisé dans du DMSO (5 mg/mL, solution claire et incolore), du DMF, de l’acétate d’éthyle (5 mg/mL, solution claire incolore) ou du méthanol ou de l’eau.
Poids de la formule 466.5
Pourcentage de pureté ≥98 %
Qualité Not Available
compliance-icons
Identifiant produit
  • Staurosporine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Staurosporine