Learn More
Stavudine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Stavudine |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1 |
| Poids de la formule | 224.0797 |