Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA GAPDH Positive Control (human)
Code produit 10206703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μlitres
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10206703 250 μlitres 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10206703 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12935140
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Contrôle positif de GAPDH siARN (humain) Stealth RNAi™
Stealth RNAi™ siRNA Positive Housekeeping Control Duplexes (human) are ideal for use in RNA interference (RNAi) experiments as a control for assessing knockdown and optimizing RNAi experiments. These controls are: –Designed to efficiently knock-down the intended target –Have been bench tested and are supplied in a ready-to-use format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Ce duplex de contrôle individuel est fourni en 250 µl à 20 µM et comprend 1 ml de tampon de dilution/de dénaturation d’ARN 1X. Conserver à -20°C. La stabilité des produits est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct.
Type de contrôle Contrôle positif
RNAi Type siARN
À utiliser avec (application) ARNi
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits siARN Stealth RNAi
Type de produit ARNsi
Quantité 250 μlitres
Conditions d’expédition Glace carbonique
Target GAPDH