Learn More
Invitrogen™ Contrôle de rapporteurs de siARNβ-lactamases Stealth RNAi™
Description
Stealth RNAi™ siRNA Reporter Controls are ideal for use in RNA interference (RNAi) experiments to help you optimize your transfection conditions in any vertebrate cell line.
These controls are:
- Designed to efficiently knock-down its intended target
- Not homologous to anything in vertebrate transcriptome
Spécification
Specifications
| Contenu et stockage | Ce duplex de contrôle individuel est fourni en 250 µl à 20 µM et comprend 1 ml de tampon de dilution/de dénaturation d’ARN 1X. Conserver à -20°C. La stabilité des produits est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. |
| Type de contrôle | Contrôle positif |
| RNAi Type | siARN |
| À utiliser avec (application) | ARNi |
| Comprend | 250 μl à 20 μm et inclut 1 ml de tampon de dilution/hybridation d’ARN 1X. |
| Marqueur ou colorant | Non conjugué(e) |
| Gamme de produits | siARN Stealth RNAi |
| Type de produit | ARNsi |
| Quantité | 250 μlitres |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Show More |