Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Luciferase Reporter Control
Code produit 10504244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μlitres
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10504244 250 μlitres 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10504244 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12935146
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Contrôle rapporteur de luciférase siARN Stealth RNAi™
Stealth RNAi™ siRNA Reporter Controls are ideal for use in RNA interference (RNAi) experiments to help you optimize your transfection conditions in any vertebrate cell line. These controls are: –Designed to efficiently knock-down its intended target –Not homologous to anything in vertebrate transcriptome
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Ce duplex de contrôle individuel est fourni en 250 µl à 20 µM et comprend 1 ml de tampon de dilution/de dénaturation d’ARN 1X. Conserver à -20°C. La stabilité des produits est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct.
Type de contrôle Contrôle positif
RNAi Type siARN
À utiliser avec (application) ARNi
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits siARN Stealth RNAi
Type de produit ARNsi
Quantité 250 μlitres
Conditions d’expédition Glace carbonique
Target Luciférase