Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Hi GC Duplex #3
Code produit 10124563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μlitres
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10124563 250 μlitres 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10124563 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12935115
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Contrôle négatif de siARN Stealth RNAi™ à haute teneur en GC duplex nº3
Les contrôles négatifs de siARN Stealth RNAi™ constituent un excellent moyen de mesurer l’effet de votre duplex expérimental de siARN Stealth RNAi™ par rapport au fond. Ces contrôles sont :
  • Conçus en 3 niveaux de teneur en GC (basse, moy. et haute) avec 3 séquences disponibles par niveau afin que les chercheurs puissent faire correspondre la teneur en GC à leur siARN expérimental Stealth RNAi™ ;
  • Non homologues à quoi que ce soit dans le transcriptome des vertébrés
  • Testé pour ne pas induire de réponse au stress pour les siARN Stealth RNAi™
    Le kit de contrôle négatif contient les trois contrôles (teneur en GC basse, moy. et haute, à l’exception des séquences n°2 et n°3), chaque contrôle étant également disponible séparément. Obtenez des contrôles négatifs parfaits pour votre expérience RNAi afin de pouvoir évaluer vos résultats avec précision.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Ce contrôle individuel est fourni en 250 µl à 20 µM.  Conserver à -20°C. La stabilité des produits est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct.
    Type de contrôle Contrôle négatif
    RNAi Type siARN
    À utiliser avec (application) Transfection, ARNi
    Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
    Gamme de produits siARN Stealth RNAi
    Type de produit ARNsi
    Quantité 250 μlitres
    Conditions d’expédition Glace carbonique