Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Hi GC
Code produit 10789004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μlitres
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10789004 250 μlitres 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10789004 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12935400
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Contrôle négatif de siARN à teneur en GC élevée Stealth RNAi™
Stealth RNAi™ siRNA Negative Controls are a great way to measure the effect of your experimental Stealth RNAi™ siRNA duplex versus background. These controls are: –Designed in 3 levels of GC content (Lo, Med, Hi) with 3 sequences available per level so researchers can match GC content to their experimental Stealth RNAi™ siRNA –Not homologous to anything in vertebrate transcriptome –Tested not to induce stress response Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Kit contains all three controls (Lo, Med, Hi GC content-excluding sequences #2 and #3) and each is also available separately. Get the ideal negative controls for your RNAi experiment so you can assess your results accurately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Fourni en format de 250 µl à 20 µM. Stocker à -20°C. Garanti stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Type de contrôle Contrôle négatif
RNAi Type siARN
À utiliser avec (application) ARNi, Transfection
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits siARN Stealth RNAi
Type de produit ARNsi
Quantité 250 μlitres