Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Lo GC
Code produit 10719184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μlitres
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10719184 250 μlitres 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10719184 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12935200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    323.65€ / 250µL
    Économisez 29.35€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Témoin négatif de siARN Stealth RNAi™, GC bas
Les contrôles négatifs de siARN Stealth RNAi™ constituent un excellent moyen de mesurer l’effet de votre duplex expérimental de siARN Stealth RNAi™ par rapport au fond. Ces contrôles sont : –Conçus en 3 niveaux de teneur en GC (basse, moy. et haute) avec 3 séquences disponibles par niveau afin que les chercheurs puissent faire correspondre la teneur en GC à leur siARN expérimental Stealth RNAi™ –Non homologues à quoi que ce soit dans le transcriptome des vertébrés –Testé pour ne pas induire de réponse au stress pour les siARN Stealth RNAi™ Le kit de contrôle négatif contient les trois contrôles (teneur en GC basse, moy. et haute, à l’exception des séquences n 2 et n 3), chaque contrôle étant également disponible séparément. Obtenez des contrôles négatifs parfaits pour votre expérience RNAi afin de pouvoir évaluer vos résultats avec précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Fourni en format de 250 µl à 20 µM. Stocker à -20°C. Garanti stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Type de contrôle Contrôle négatif
RNAi Type siARN
À utiliser avec (application) ARNi, Transfection
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits siARN Stealth RNAi
Type de produit ARNsi
Quantité 250 μlitres