Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Med GC Duplex #3
Description
Les contrôles négatifs de siARN Stealth RNAi™ constituent un excellent moyen de mesurer l’effet de votre duplex expérimental de siARN Stealth RNAi™ par rapport au fond. Ces contrôles sont :
Conçus en 3 niveaux de teneur en GC (basse, moy. et haute) avec 3 séquences disponibles par niveau afin que les chercheurs puissent faire correspondre la teneur en GC à leur siARN expérimental Stealth RNAi™ ;
Non homologues à quoi que ce soit dans le transcriptome des vertébrés
Testé pour ne pas induire de réponse au stress pour les siARN Stealth RNAi™
Le kit de contrôle négatif contient les trois contrôles (teneur en GC basse, moy. et haute, à l’exception des séquences n°2 et n°3), chaque contrôle étant également disponible séparément. Obtenez des contrôles négatifs parfaits pour votre expérience RNAi afin de pouvoir évaluer vos résultats avec précision.
Le kit de contrôle négatif contient les trois contrôles (teneur en GC basse, moy. et haute, à l’exception des séquences n°2 et n°3), chaque contrôle étant également disponible séparément. Obtenez des contrôles négatifs parfaits pour votre expérience RNAi afin de pouvoir évaluer vos résultats avec précision.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Ce contrôle individuel est fourni en 250 µl à 20 µM. Conserver à -20°C. La stabilité des produits est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct. |
| Type de contrôle | Contrôle négatif |
| RNAi Type | siARN |
| À utiliser avec (application) | ARNi, Transfection |
| Marqueur ou colorant | Non conjugué(e) |
| Gamme de produits | siARN Stealth RNAi |
| Type de produit | ARNsi |
| Quantité | 250 μlitres |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |