Learn More
Keystone Cleanroom Products Sac Autoclave à composants vapeur, blanc
Code produit 31937723 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
40.64 cm
60.96 cm
Conditionnement:
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
31937723 60.96 cm 250 pièces
31937711 40.64 cm 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31937723 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur 6008TW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.04€
    2017.16€ / 250 pièces
    Économisez 427.88€
    17% de réduction
Expédition estimée: 11-02-2027
Conçu pour la stérilisation à la vapeur de pièces de rechange d’équipements pharmaceutiques de grande taille ou de forme singulière.
  • Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale lors de la stérilisation.
  • Cela élimine le besoin de couper du matériau et l’utilisation de ruban adhésif autoclave.
  • Rapide et constant pour la préparation de l’équipement.
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement.
  • Les coutures scellées éliminent les fils à coudre et réduisent considérablement les particules.
  • Résiste aux déchirures et aux perforations.
  • Barrière microbienne supérieure.
  • Tambour Helmke de catégorie 1 sans peluches.
  • Fabriqué et emballé dans un ISO environnement de salle blanche 6.
  • Certificats de conformité envoyés avec l’expédition.
  • Ces sacs peuvent être thermoscellés.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Scellage à chaud
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Longueur (impériale) 24 in
Largeur (impériale) 24 in
Type de produit Sachet pour autoclave
Longueur (métrique) 60.96 cm
Largeur (métrique) 60.96 cm