Learn More
behr Labor-Technik™ Unité de distillation à la vapeur avec ajout automatique
Description
- Sécurité et fiabilité exemplaires
- Boîtier en polyuréthane robuste et insensible
- Temps de distillation d’environ 3 min par échantillon
- Limite de détection : 0,2 mg N
- Taux de récupération de 99,5 %
- Reproductibilité ±1%
- Production de vapeur réglable (10 % - 100 %)
- Fonctionnement très facile et contrôlé par menu avec un seul élément de fonctionnement (fonctionnement à un bouton behr)
- Temps de réaction programmable
- Temps de distillation programmable
- USB interface
- Surveillance du niveau de remplissage pour le kit de boîte
- Dispositif de serrage rapide et pratique
- Capacité et vitesse de performances
- Pratique et convivial
- Sécurité et fiabilité exemplaires
- Boîtier en polyuréthane robuste et insensible
- Fonctionnement extrêmement simple et contrôlé par menu des unités programmables via
- un seul élément de fonctionnement (fonctionnement à un bouton behr).
- Navigation dans les menus dans la langue du pays
- un seul élément de fonctionnement (fonctionnement à un bouton behr).
- Sécurité et fiabilité exemplaires
- Pratique et convivial
- Capacité et vitesse de performances
- Dispositif de serrage rapide et pratique
- Surveillance du niveau de remplissage pour le kit de boîte
- USB interface
- Temps de distillation programmable
- Temps de réaction programmable
- Fonctionnement très facile et contrôlé par menu avec un seul élément de fonctionnement (fonctionnement à un bouton behr)
- Production de vapeur réglable (10 % - 100 %)
- Reproductibilité ±1%
- Taux de récupération de 99,5 %
- Limite de détection : 0,2 mg N
- Temps de distillation d’environ 3 min par échantillon
- Boîtier en polyuréthane robuste et insensible
Spécification
Spécification
| Type de produit | Unité de distillation à la vapeur S1 |
| Ampérage | 9 A |
| Puissance | 1700 W |
| Profondeur (métrique) | 34,5 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Récipient d’alimentation de n’importe quelle taille |
| Hauteur (métrique) | 70 cm |
| Comprend | 1 programme |
| Quantité | 1 de chaque |
| Largeur (métrique) | 42 cm |