Learn More
CPC (Colder) Steam-Thru™ Raccords sanitaires à vapeur en place II, à deux cycles, en polysulfone
Description
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Fabriqué dans un ISO Salle blanche certifiée classe 7 pour minimiser la contamination par les polluants. Conception innovante à trois ports pour la vapeur. Offre les fonctionnalités de mise en marche et d'arrêt de la vapeur. Steam-Thru Le loquet à pouce II sécurise la position de la vanne. Raccord sanitaire 3/4 in pour orifice de condensat. diamètre nominal du passage d'écoulement : 0,5 in
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP |
| Diamètre (impériale) interne | 3/4 in |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 4 °C |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Tuyau cannelé | 0,75 po Tuyau cannelé |
| Port de sortie | Espiga para manguera x Sanitaria x Sanitaria |
| Méthode de stérilisation | 129 °C |
| Forme | Structuré |
| Comprend | 0,75 po Taille de la pince sanitaire |
| Couleur | Teinte ambrée |