Learn More
Labconco™ Lave-vaisselle pour verrerie SteamScrubber™
BIOPHARMA
Code produit 17182312 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Laveur de verrerie SteamScrubber
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Modèle:
Laveur sous paillasse
Laveur sous paillasse avec fenêtre
Laveur sur pied
Laveur sur pied avec fenêtre
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Alimentation électrique Modèle Conditionnement
17182312 Laveur de verrerie SteamScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveur sur pied avec fenêtre 1 pièce
17112312 Laveur de verrerie SteamScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveur sous paillasse 1 pièce
17122312 Laveur de verrerie SteamScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveur sous paillasse 1 pièce
17132312 Laveur de verrerie SteamScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveur sous paillasse avec fenêtre 1 pièce
17142312 Laveur de verrerie SteamScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveur sous paillasse avec fenêtre 1 pièce
17152312 Laveur de verrerie SteamScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveur sur pied 1 pièce
17162312 Laveur de verrerie SteamScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveur sur pied 1 pièce
17172312 Laveur de verrerie SteamScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveur sur pied avec fenêtre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17182312 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 402101013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13900.00€
    11611.59€ / 1 pièces
    Économisez 2288.41€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Laveurs de verrerie polyvalents et efficaces pouvant manipuler une large gamme de béchers à col large et de matériel de laboratoire à usage général.
Labconco SteamScrubber™ Les lave-verrerie sont conçus pour un lavage efficace et uniforme de la verrerie de laboratoire à usage général, comme les béchers à large ouverture. Le logiciel CleanWorks OS est accessible via une interface tactile couleur et offre un suivi intuitif et clair des charges de lavage. – garantir un nettoyage reproductible, efficace et traçable.
SteamScrubber les modèles atteignent un maximum de 93° Lavage à température C et séchage rapide de la verrerie grâce à un système de séchage standard à chambre d'air forcé avec technologie de gestion de la chaleur SpeedVent. SteamScrubber Les modèles comprennent des paniers standard inférieurs et supérieurs pour accueillir une grande variété de paniers et d'inserts, ce qui rend ces lave-linge extrêmement polyvalents pour tous les besoins de lavage.
  • Écran tactile avec logiciel intuitif CleanWorks OS
  • La conception flexible permet l’utilisation de racks à tiges de support standard et avec injecteur
  • Température de lavage maximale 93 °C élimine les contaminants tenaces
  • La pompe de lavage avancée optimise la circulation de l’eau jusqu’à 112 gal/min (424 litres/min)
  • Séchage par chambre à air forcé standard grâce à la technologie SpeedVent
  • Chambre et racks en acier inox de type 304 durables
  • Racks supérieurs et inférieurs standard inclus
Spécification
Description Laveur de verrerie SteamScrubber
Affichage Écran tactile couleur
Matériau Acier inoxydable (304)
Type de produit Laveur de verrerie de laboratoire
Débit Entrée d’eau chaude de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrée d’eau froide de 3,5 GPM (13,2 LPM)
Pression max. 120 psi (entrée)
Pression min. d’eau purifiée N/A, peut être fourni à partir de sources pressurisées et non pressurisées
Volume (impérial) Volume de la chambre 6,73 pieds3
Volume (métrique) Volume de la chambre 190,6 litres
Cycles de lavage 9 programmes avec 1 à 9 cycles au total
Consommation d’eau Aussi faible que 12,9 l
Modèle Laveur sur pied avec fenêtre
Certifications/Conformité UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
À utiliser avec (application) Idéal pour les laboratoires d’établissements d’enseignement supérieur, universitaires, gouvernementaux, pharmaceutiques et industriels ou tout établissement utilisant de la verrerie réutilisable
Comprend Racks supérieurs et inférieurs standard
Inlet Water Temperature (English) Min. 120°F
Inlet Water Temperature (English) Recommended 120°F
Température max. (impériale) de l’eau d’entrée 160°F
Température max. (métrique) de l’eau d’entrée 71°C
Température min. (métrique) de l’eau d’entrée 49°C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 49°C
Profondeur (impériale) 27,8 in
Profondeur (métrique) 70,6 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 27,8 x 24,3 x 32,2 à 36,2 po.
Hauteur (impériale) 32,2 à 36,2 in
Hauteur (métrique) de 81,8 à 91,9 cm
Largeur (impériale) 24,3 in
Largeur (métrique) 61,7 cm
Poids (impériale) emballé 234 lb
Poids (métrique) à l’expédition 106,1 kg
Ampérage 16,5 A
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Tension 208/230 V
Fréquence 50/60 Hz