Learn More
Chlorure de stéaralkonium-d7, TRC
Code produit 30414660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30414660 100 mg 100mg
30414692 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30414660 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS685702100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C27 H43 D7 N . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 431.19
Synonyme N,N-Dimethyl-N-octadecylbenzenemethanaminium Chloride-d7, Benzyldimethyloctadecylammonium Chloride-d7, Algene SC 25-d7, Carsoquat SDQ 25-d7, Stebac-d7, Triton CG 500-d7, Varisoft SDC-d7
Nom IUPAC N,N-Diméthyl-N-((phényl-d5)méthyl-d2)octadécan-1-aminium chlorure
SMILES [2H]C1=C(C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[2H])C([2H])([N+](C)(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C)[2H].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Stearalkonium Chloride-d7
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i19D,20D,21D,23D,24D,26D2;
Poids de la formule 430.4071