Learn More
Chlorure de stéaralkonium-d7, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Stearalkonium Chloride-d7 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i19D,20D,21D,23D,24D,26D2; |
| Poids de la formule | 430.4071 |