Learn More
Chlorure de stéaralkonium, TRC
Code produit 30416859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416859 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416859 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68570010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Stearalkonium Chloride
CAS 122-19-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C27 H50 N . Cl
Quantité 10 g
Synonyme Benzenemethanaminium','N,N-dimethyl-N-octadecyl-','chloride (1:1), Ammonium','benzyldimethyloctadecyl-','chloride (8CI), Benzenemethanaminium','N,N-dimethyl-N-octadecyl-','chloride (9CI), Benzyldimethyloctadecylammonium chloride (6CI), 2B, 2B (onium compound), Algene SC 25, Alkaquat DMB-ST, Ammonyx 4, Ammonyx 4002, Ammonyx 490, Antistatic 1827, Arquad DM 18B90, Benzyldimethylstearylammonium chloride, Benzyloctadecyldimethylammonium chloride, Benzylstearyldimethylammonium chloride, Carsoquat SDQ 25, Carsoquat SDQ 85, Catinal OB 80E, Cation S (surfactant), Cation S 2-100, DC, DC (leveling agent), Dimethylbenzyloctadecylammonium chloride, Dimethyloctadecylbenzylammonium chloride, Dimethylstearylbenzylammonium chloride, Dodigen 1828, Incroquat S 85, Incroquat SDQ 25, Intexan SB 85, Intexsan SB 85, Larostat 905, Larostat HTS 905, Leveling agent 1827, Mackernium SDC 25, Mackernium SDC 85, Maquat SC 18, N,N-Dimethyl-N-benzyl-N-octadecylammonium chloride, N-Octadecyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride, Nissan Cation S2-100, ODBAC 1827, Octadecylbenzyldimethylammonium chloride, Octadecyldimethylbenzylammonium chloride, Orthosan MB, Pentonium SD 75, Quaternol 1, SDQ 25, SDQ 85, Stearalkonium chloride, Stearylbenzyldimethyl ammonium chloride, Stearyldimethylbenzylammonium chloride, Stebac, Stedbac, Surfactant 1827, Swanol CA 1485, Tetranyl B 2MTH, Triton CG 400, Triton CG 500, Triton X 40, Triton X 400, Varisoft SDC, Varisoft SDC 85
Formule InChI InChI=1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Nom IUPAC chlorure de benzyl-diméthyl-octadécylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 424.15
Poids de la formule 423.3632
Pourcentage de pureté >95