Learn More
Hydrazide d’acide stéarique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385169 250 g 250g
11365169 10 g -
11375169 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11385169 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18291.30
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4130-54-5 | C18H38N2O | 298.515 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4130-54-5
Formule moléculaire C18H38N2O
Poids moléculaire (g/mol) 298.515
Numéro MDL MFCD00014764
Clé InChI BYTFESSQUGDMQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stearic acid hydrazide, stearic hydrazide, stearohydrazide, octadecanoic acid, hydrazide, stearoylhydrazine, stearic acid, hydrazide, unii-3fv1c68xop, 3fv1c68xop, octadecanohydrazide #, stearic acid hydrazone
CID PubChem 20088
Nom IUPAC Octadécanéhydrazide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Stearic acid hydrazide
Point de fusion 114°C to 116°C
Quantité 250 g
Poids de la formule 298.51
Pourcentage de pureté 97%