Learn More
Anhydride stéarique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10279460
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Stearic anhydride
Note relative au nom 98%
CAS 638-08-4
Point de fusion 69°C to 71°C
Couleur Incolore
Densité 0.8400g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C36H70O3
Formule linéaire (CH3(CH2)16CO)2O
Numéro MDL MFCD00009004
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.84
Synonyme stearic anhydride, octadecanoic acid, anhydride, stearic acid anhydride, stearicanhydride, octadecanoic acid, 1,1'-anhydride, octadecanoic anhydride, e r degrees eeaou, octadecanoic anhydride #, acmc-1b4gn, octadecanoic acid,1,1'-anhydride
Clé InChI WVJVHUWVQNLPCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Nom IUPAC octadécanoyl octadécananoate
Poids moléculaire (g/mol) 550.95
CID PubChem 69485
Poids de la formule 550.95
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide