Learn More
Stearoyl-NTA, TRC
Code produit 30425995
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30425995 10 mg -
30411551 1 mg -
30416349 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30425995 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68654010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 581064-76-8
Formule moléculaire C28H52N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 528.72
Synonyme N2,N2-bis(Carboxymethyl)-N6-(1-oxooctadecyl)-L-lysine
Nom IUPAC (2R)-2-[bis(carboxymethyl)amino]-6-(octadecanoylamino)hexanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCC[C@@H](N(CC(=O)O)CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Stearoyl-NTA
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C28H52N2O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-25(31)29-21-18-17-19-24(28(36)37)30(22-26(32)33)23-27(34)35/h24H,2-23H2,1H3,(H,29,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)/t24-/m1/s1
Poids de la formule 528.3775