Learn More
Stéarate de stéaryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10712653 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712653 1 g Flacon en verre 1g
10678162 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10712653 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368110010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 2778-96-3 | C36H72O2 | 536.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2778-96-3
Formule moléculaire C36H72O2
Poids moléculaire (g/mol) 536.97
Numéro MDL MFCD00056225
Clé InChI NKBWPOSQERPBFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stearyl stearate, octadecyl stearate, octadecanoic acid, octadecyl ester, stearic acid stearyl ester, unii-5wx2egd0dk, stearic acid, stearyl ester, octadecanyl octadecanoate, 5wx2egd0dk, stearic acid, octadecyl ester, cyclochem ss
CID PubChem 17720
Nom IUPAC Octadécanoate d’octadécyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Stearyl stearate
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)16COO(CH2)17CH3
Quantité 1 g
Poids de la formule 536.97
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou plaquettes