Learn More
Chlorure de stéarylpyridine, TRC
Code produit 30418470
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30418470 1 g 1g
30410971 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30418470 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS3165501G
Des molécules organiques de haute purité et des normes d’analyse, commercialisés de manière stratégiques dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Stearylpyridinium Chloride
CAS 3165-81-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C23 H42 N . Cl
Quantité 1 g
Synonyme Pyridinium','1-octadecyl-','chloride (1:1), 1-Octadecylpyridinium chloride (6CI,7CI), Pyridinium','1-octadecyl-','chloride (8CI,9CI), Octadecylpyridinium chloride, Stearylpyridinium chloride
Formule InChI InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-24-22-19-17-20-23-24;/h17,19-20,22-23H,2-16,18,21H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
Nom IUPAC 1-octadécylpyridine-1-ium ;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 368.039
Poids de la formule 367.301
Pourcentage de pureté >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.