Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Tables de centrifugeuse en acier
Description
- Avec 2 portes
- Fabriquées en tôle d’acier vernie
- Avec espace pour accessoires
- Mobiles sur roulettes verrouillables
Spécification
Spécification
| Type | Table de centrifugeuse |
| Matériau | Acier |
| À utiliser avec (équipement) | Sigma 3-16, Sigma 3-18 |
| Description | 490 mm L x 684 mm P x 515 mm H |
| Hauteur (métrique) | 515 mm |
| Largeur (métrique) | 490 mm |