Learn More
Nabertherm Bac collecteur en acier
Code produit 15783309 Tous les produits Nabertherm Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
110 mm
Largeur (métrique):
170 mm
Hauteur (métrique):
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
15783309 110 mm 170 mm 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15783309 Fournisseur Nabertherm Code fournisseur 691400626
À utiliser avec le four LE 2. Protection du four et chargement facile.
  • En acier
  • Pour une utilisation avec un four de modèle LE 2
  • Dimensions (L x l x H) : 110 x 170 x 20 mm
  • Température maximale : 1100°C
Spécification
À utiliser avec (application) Protection du four et chargement facile
Longueur (métrique) 110 mm
Largeur (métrique) 170 mm
Hauteur (métrique) 20 mm