Description
Bac collecteur en acier
- Temp. max : 1100°C
- Dimensions : 310 x 490 x 20 mm
- Matériau : Acier (1.4828)
- pour fours : L(T) 40
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Four à moufle L(T) 40 |
| max. (métrique) | 1100°C |
| Matériau | Acier |
| Dimensions (L x l x H) | 310 x 490 x 20 mm |
| Poids (métrique) | 2.1 kg |