Learn More
Nabertherm™ Bacs collecteurs en acier
Code produit 11959755 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 cm
19 cm
22 cm
Profondeur (métrique):
13 cm
16 cm
23 cm
33 cm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Profondeur (métrique) unitSize
11959755 22 cm 33 cm 1 pièce
11949755 22 cm 23 cm 1 pièce
11929755 15 cm 13 cm 1 pièce
11939755 19 cm 16 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11959755 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur 691400149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00€
    221.00€ / 1 pièces
    Économisez 20.00€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bac collecteur pour la protection du four et un chargement aisé.
  • Temp. max : 1100°C
  • Hauteur : 20 mm
Spécification
À utiliser avec (équipement) Adapté pour les fours : L(T) 15, LV(T) 15, N 11
max. (métrique) 1100°C
Type Bac collecteur
À utiliser avec (application) Fours à moufle
Matériau Acier
Longueur (métrique) 22 cm
Largeur (métrique) 33 cm
Hauteur (métrique) 2 cm
Profondeur (métrique) 33 cm