Learn More
asecos™ Poubelle à déchets en acier
Code produit 17876546 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
35 l
50 l
65 l
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17876546 35 l 1 pièce
17866486 20 l 1 pièce
17836496 50 l 1 pièce
17856426 65 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17876546 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 23156
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La poubelle en acier est idéale pour la collecte en toute sécurité des chiffons de nettoyage imbibés de solvants et autres déchets.
  • Tôle d’acier
  • Poubelle idéale pour l'élimination en toute sécurité des chiffons imbibés de solvants.
  • Couvercle à fermeture automatique avec amortisseur, grande poignée ergonomique à l'arrière du récipient pour faciliter sa vidange.
  • Ouverture par une grande pédale à surface antidérapante
  • Disponible en différentes capacités.
Spécification
Capacité (métrique) 35 l
Profondeur (impériale) 17,32 in
Profondeur (métrique) 440.00 mm
Capacité (impériale) 9,2 gal
Couleur Rouge
Hauteur (métrique) 490.00 mm
Poids (impériale) 15.87 lb.
Poids (métrique) 7.2 kg
Largeur (métrique) 450.00 mm
Largeur (impériale) 17,72 in
Hauteur (impériale) 19,29 in
Matériau Acier
Type de produit Bidon pour la collecte de déchets liquides