Learn More
asecos™ Poubelle à déchets en acier
Code produit 17836386 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17836386 Rouge 1 pièce
17816466 Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17836386 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 8842
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La poubelle en acier est idéale pour la collecte en toute sécurité des chiffons de nettoyage imbibés de solvants et autres déchets.
  • Tôle d’acier
  • Poubelle idéale pour l'élimination en toute sécurité des chiffons imbibés de solvants.
  • Avec couvercle à pendule
  • Capacité : 73,00 L
Spécification
Capacité (métrique) 73 L
Capacité (impériale) 19,3 gal
Couleur Rouge
Hauteur (métrique) 680.00 mm
Largeur (métrique) 400.00 mm
Autoclavable Non autoclavable
Largeur (impériale) 15,75 in
Hauteur (impériale) 26,77 in
Matériau Métal
Type de produit Contenedor de basura de repuesto