Description
- Il est possible d'utiliser 6 cadenas.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lock-out |
| Alternate Part Number | VERROUILLAGE ÉCONOMIQUE - 1,0 in MORAILLON |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Acier |
| Certifications/Conformité | OSHA 1910.147 |
| Profondeur (impériale) | 0,268 in |
| Profondeur (métrique) | 6.81 mm |
| Description | Verrouillage économique |
| Diamètre (impériale) de la manille | 0,394 in |
| Diamètre (métrique) de la manille | 10 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?