Learn More
Mitutoyo™ Cale-étalon en acier
Code produit 11742455
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Qualité:
0
1
Conditionnement:
1 pièce
Longueur (métrique):
0,3 mm
1 mm
1,3 mm
2 mm
4 mm
5 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
250 mm
400 mm
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Qualité unitSize Longueur (métrique)
11742455 1 1 pièce -
11762014 0 - 1,3 mm
11732014 0 1 pièce 1 mm
11701924 1 1 pièce 1 mm
11762024 0 1 pièce 2 mm
11782024 0 1 pièce 4 mm
11741984 1 1 pièce 4 mm
11781984 1 - 5 mm
11702034 0 1 pièce 10 mm
11711994 1 1 pièce 25 mm
11791984 1 1 pièce 10 mm
11721994 1 1 pièce 30 mm
11701994 1 1 pièce 20 mm
11731994 1 1 pièce 50 mm
11702004 1 1 pièce 100 mm
11772363 0 1 pièce 400 mm
11742044 0 1 pièce 75 mm
11782363 0 - 250 mm
11732004 0 1 pièce 0,3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 11742455 Fournisseur Mitutoyo™ Code fournisseur 51612410
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Jeu de cale pour pied à coulisse
• Cales acier ou céramique
• Précision classe 1
• Pour le contrôle des pieds à coulisse
• Jeu 2 cales: 41,3 et 131,4mm plus bague 20mm pour vérifier les valeurs des diamètres intérieurs mesurés avec les becs supérieurs
• Jeu 3 cales: 30 - 41,3 et 131,4 plus 2 bagues φ 4 et 25mm
• Jeu de cales pour pied à coulisse
• 3
• Cales
Spécification
Qualité 1