Learn More
- Home
- Products
- Instruments de test des matériaux
- Analyseurs dimensionnels
- Mitutoyo™ Cale-étalon en acier
Mitutoyo™ Cale-étalon en acier
Code produit 11791984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
0,3 mm
1 mm
1,3 mm
2 mm
4 mm
5 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
250 mm
400 mm
Qualité:
0
1
Conditionnement:
1 pièce
19 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Qualité | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 11791984 | 10 mm | 1 | 1 pièce |
| 11742455 | - | 1 | 1 pièce |
| 11762014 | 1,3 mm | 0 | - |
| 11732014 | 1 mm | 0 | 1 pièce |
| 11701924 | 1 mm | 1 | 1 pièce |
| 11762024 | 2 mm | 0 | 1 pièce |
| 11782024 | 4 mm | 0 | 1 pièce |
| 11741984 | 4 mm | 1 | 1 pièce |
| 11781984 | 5 mm | 1 | - |
| 11702034 | 10 mm | 0 | 1 pièce |
| 11711994 | 25 mm | 1 | 1 pièce |
| 11721994 | 30 mm | 1 | 1 pièce |
| 11701994 | 20 mm | 1 | 1 pièce |
| 11731994 | 50 mm | 1 | 1 pièce |
| 11702004 | 100 mm | 1 | 1 pièce |
| 11772363 | 400 mm | 0 | 1 pièce |
| 11742044 | 75 mm | 0 | 1 pièce |
| 11782363 | 250 mm | 0 | - |
| 11732004 | 0,3 mm | 0 | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
11791984
Fournisseur
Mitutoyo™
Code fournisseur
611671031
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible