Learn More
Brady™ Grand clapet à bille en acier : obturateur
Description
- Grâce à sa conception monobloc et facile à utiliser, ce dispositif de verrouillage standard pour vannes à bille est l'outil idéal pour bloquer vos vannes à bille quart de tour en position OFF.
- Trous pour anses de cadenas de 7 mm.
- Pour une utilisation sur des vannes à bille de diamètres allant de 31,75 mm à 76 mm.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Grande vanne à bille d'arrêt |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Acier |
| Certifications/Conformité | OSHA 1910.147 |
| Description | Système de verrouillage pour grand clapet à bille Brady |
| Diamètre (impériale) de la manille | 0,39 in |
| Diamètre (métrique) de la manille | 10 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 16.51 x 155.45 x 98.04 mm |
| À utiliser avec (application) | Consignation et étiquetage |
| Hauteur (impériale) | 3,86 in |
| Afficher plus |