Learn More
Brady™ Grand clapet à bille en acier : obturateur
Code produit 10235044 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la manille:
7,5 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la manille Conditionnement
10235044 7,5 mm 1 pièce
10122274 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10235044 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 065669
En stock
Grâce à sa conception monobloc et facile à utiliser, ce verrou standard pour vanne à bille en acier de grande taille est l'outil idéal pour bloquer vos vannes à bille quart de tour en position OFF.
  • Grâce à sa conception monobloc et facile à utiliser, ce dispositif de verrouillage standard pour vannes à bille est l'outil idéal pour bloquer vos vannes à bille quart de tour en position OFF.
  • Trous pour anses de cadenas de 7 mm.
  • Pour une utilisation sur des vannes à bille de diamètres allant de 31,75 mm à 76 mm.
Spécification
Type de produit Grande vanne à bille d'arrêt
Alternate Part Number BALL VALVE LO - LRG 9/32 in. STEEL
Couleur Rouge
Matériau Acier
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Verrouillage de la grande Brady valve à bille
Diamètre (impériale) de la manille 0,3 in
Diamètre (métrique) de la manille 7,5 mm
Dimensions (P x L x H) 16.51 x 155.45 x 98.04 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 3,86 in
Hauteur (métrique) 180 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 6,12 in
Largeur (métrique) 155.45 mm