Learn More
Brady™ Grande station de cadenas en acier avec revêtement en plastique
Code produit 11746695 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
11746695 Rouge
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11746695 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 800121
En stock
Éliminez définitivement les cadenas perdus grâce à cette station de cadenas grand format. Fabriquées en acier de calibre 14 avec un revêtement en plastique rouge, ces stations sont à la fois robustes et attrayantes. Peut contenir jusqu'à 24 cadenas. Cadenas fournis séparément. Permet d'utiliser jusqu'à 24 cadenas. Trous de fixation de 5 mm de diamètre.
  • Fabriquées en acier de calibre 14 avec un revêtement en plastique rouge, ces stations sont à la fois robustes et attrayantes.
  • Peut contenir jusqu'à 24 cadenas.
  • Cadenas fournis séparément.
  • Trous de fixation de 5 mm de diamètre.
Spécification
Type de produit Dispositif central de contrôle des cadenas
Couleur Rouge
Matériau Acier
Profondeur (impériale) 1,34 in
Profondeur (métrique) 31 mm
Description Grande station de cadenas
Dimensions (P x L x H) 31 x 406 x 76 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 4,5 in
Hauteur (métrique) 57 mm
Comprend Grande station de cadenas
Quantité 1 de chaque
Dimensions Grand
Largeur (impériale) 16 in
Largeur (métrique) 406 mm