Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack pour boîte de pipettes Pasteur en acier Proxygrid
Description
- Boîtes pour pipettes non fournies
- Les compartiments individuels permettent de stocker jusqu’à quatre boîtes de stérilisation pour pipettes de 5,7 x 5,7 cm
- Repose à plat sur la paillasse ; Maintient les pipettes à un angle permettant de les sélectionner et de les utiliser facilement
- Le fil d’acier recouvert d’époxy résiste aux produits chimiques et à la corrosion et peut être autoclavé à la vapeur à 121°C (250°F)
Specifications
Specifications
| Séparateurs cellulaires | 4 |
| Autoclavable | Autoclavable (121 °C) |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Pipettes (4) |
| Matériau | Acier |
| Positions | 4 |
| Forme | Plat |
| À utiliser avec (application) | Pour un stockage sûr et pratique des pipettes Pasteur |
| À utiliser avec (équipement) | Pipettes Pasteur |
| Nbre de racks | 4 |
| Show More |