Learn More
asecos™ Conteneur de sécurité en acier
Code produit 17866326 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 l
20 l
Hauteur (métrique):
169,00 mm
241,00 mm
271,00 mm
470,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
17866326 20 l 470,00 mm 1 pièce
17806466 5 l 169,00 mm 1 pièce
17806356 10 l 241,00 mm 1 pièce
17836416 20 l 271,00 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17866326 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 36483
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le bidon de sécurité en acier est idéal pour la distribution et le dosage en toute sécurité des liquides inflammables.
  • Incl. autocollant de sécurité multilingue pour l'étiquetage du contenu, la distribution et le dosage sûrs des liquides inflammables, avec robinet de dosage fin en acier inoxydable (1.4301)
  • Comprend la ventilation, des joints NBR, un pare-flammes intégré et un anneau de protection en plastique.
Spécification
Type de produit Bidon de sécurité
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20 l
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) distribución y dosificación segura de líquidos inflamables
Matériau Acier
Quantité 1
Largeur (impériale) 6,69 in
Largeur (métrique) 170.00 mm
Hauteur (impériale) 18,50 in
Hauteur (métrique) 470,00 mm
Poids (impériale) 8.82 lb.
Poids (métrique) 4 kg